Learn More
Sartorius™ Unidad de ultrafiltración Vivaspin™ Turbo 4
Maneja un volumen de muestra de hasta 4 ml en 4 rotores de ángulo fijo y de basculación aptos para tubos para centrífuga de 15 ml. La unidad de ultrafiltración Sartorius Vivaspin Turbo 4 incluye membranas dobles verticales y un elegante diseño interno para acelerar la concentración de muestras con las máximas recuperaciones.
Marca:  Sartorius™ VS04T02
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498801
  • 694.12€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
11-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Membrana de PES de alto flujo
  • Carcasa de poliestireno con recuperación de retención de >95 % x pH 1-14 con alta compatibilidad química
  • Compatibilidad de rotor universal
  • Graduación de volumen para facilitar la detección y monitorización del volumen de concentración
  • La tecnología de unión UV facilita una transición de uniones fluida entre la membrana y la carcasa de plástico, lo que permite la recogida de la muestra concentrada completa en una cámara de punto muerto exclusiva y fácil de usar con pipeta
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de muestra: nanopartículas; péptido; proteína
Unidad de ultrafiltración Turbo 4
Concentración; desalinización | intercambio de tampones
Rotor basculante: 4000 xgRotor de ángulo: 7500 × g
100/paq.
Polietersulfona (PES)
Unidad centrífuga
1225mm
10,000 daltons
De 2 a 4 ml