Learn More
Sartorius™ Concentrador centrífugo de policarbonato Vivaspin™
Combina alto flujo y dos membranas con un elegante diseño interno para ofrecer un rendimiento superior. Los concentradores centrífugos Sartorius™ Vivaspin™ Turbo 4 proporcionan una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrados casi completa para volúmenes de muestras de 2 a 4 ml.
Marca:  Sartorius™ VS04T01
Detalles adicionales : Peso : 0.39480kg
Código de producto. 15340364
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Dos membranas y un diseño interno elegante para ofrecer una concentración ultrarrápida
  • En una sola centrifugación, se pueden concentrar la mayoría de soluciones de 4 ml en hasta 150x en un intervalo de 10 a 30 minutos
  • Las membranas de PES grandes de alto flujo ofrecen una unión de proteínas ultrabaja y bajo nivel de extraíbles
  • La presión de filtración elevada y constante permite un flujo cruzado óptimo para minimizar la contaminación de la membrana
Diseñadas para ofrecer la máxima comodidad, seguridad y recuperación de muestras
  • La cámara angular exclusiva para pipetas facilita la recuperación de retención sencilla superior al 95 %
  • Elimina el riesgo de filtración de muestras hasta la sequedad
  • Carcasa de poliestireno estable e inerte con alta compatibilidad química (pH de 1 a 14)
  • Tecnología de unión UV para una transición suave entre la membrana y la carcasa
  • Graduación de volumen para una monitorización sencilla del volumen de concentrado y volumen de punto muerto de 30 μl
  • Compatibilidad universal para casi todos los rotores que acepten tubos con fondo cónico de 15 ml (17 ml)
––
Especificaciones
Especificaciones
En cestillo basculante o rotores de ángulo fijo aptos para tubos para centrífuga de 15 ml
10000 da
Rango de membranas de poliétersulfona de flujo alto recomendado para la mayoría de las soluciones
25 paquete
4 ml
Polietersulfona
Concentración de muestras biológicas
5000 g
Concentrador centrífugo