Learn More
Sartorius™ ™ Unidad centrífuga de policarbonato/polipropileno Vivacon
148.92€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) PCR
Material Policarbonato/polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Concentración, desalinización, intercambio de tampones
Material de la carcasa Policarbonato/polipropileno
Cantidad 25/paquete
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca MWCO Cantidad Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca MWCO Cantidad Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11735785
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
VN01H21ETO
30000 Da 25/paquete De 0,1 a 0,5 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11745785
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
VN01H41ETO
100000 Da 25/paquete De 0,1 a 0,5 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
PCR
Concentración, desalinización, intercambio de tampones
25/paquete
Unidad centrífuga Vivacon 500
Policarbonato/polipropileno
Policarbonato/polipropileno
ADN
De 0,1 a 0,5 ml