Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamina D3, 99 %
Catalog Number p-7076517
37.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-97-0
C27H44O
384.648
MFCD00078131
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
5280795
CHEBI:28940
(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilidene]etilideno]-4-metilciclohexano-1-ol
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-97-0
C27H44O
384.648
MFCD00078131
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
5280795
CHEBI:28940
(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilidene]etilideno]-4-metilciclohexano-1-ol
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
La vitamina D3, número de CAS 67-97-0, también conocida como colecalciferol, es una hormona esteroidea producida en la piel u obtenida de fuentes dietéticas.Es un mediador esencial del metabolismo del calcio óseo.
Vitamin D3 is used as an essential mediator of intestinal calcium absorption and bone calcium metabolism. It is also used as a therapeutic vitamin. Further, it is used as a nutritional supplement and to fortify foods. In addition to this, it is used as pharmaceutical drug and used in the treatment of respiratory diseases involving chronic inflammation such as asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La vitamina D3 es una hormona esteroidea generada en la piel cuando el 7-dehidrocolesterol interactúa con la radiación ultravioleta.También se puede encontrar en varios tipos de alimentos para consumo diario.
•La vitamina D3 se une a los receptores de vitamina D, modulando la expresión génica
Aplicaciones
• En estudios in vivo, la vitamina D3 ha estado implicada en el mantenimiento de los niveles de calcio y fósforo en la sangre, el metabolismo óseo, las funciones metabólicas y la regulación de la transcripción
•Modula la proliferación y diferenciación de células tanto normales como cancerosas
• Presenta actividades antiproliferativas y antimetastásicas in vitro en células de cáncer de mama, colon y próstata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Vitamin D3
Punto de fusión 83°C to 87°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2339331
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol. Slightly soluble in vegetable oils. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino