Learn More
Palmitato de vitamina A, 1,7 M.I.U./g, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076601
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
79-81-2
C36H60O2
524.874
MFCD00019414
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
5280531
CHEBI:17616
[(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenil] hexadecanoato
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
79-81-2
C36H60O2
524.874
MFCD00019414
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
5280531
CHEBI:17616
[(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenil] hexadecanoato
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
El palmitato de retinilo es un análogo de vitamina A que inhibe la proliferación celular e induce la diferenciación celular. Se utiliza como suplemento dietético como base lipofílica para, por ejemplo: cápsulas de gelatina blanda.
Retinyl palmitate is a vitamin A analog that inhibits cell proliferation and induces cell differentiation. It is used as a dietary supplement as a lipophilic base for eg: soft gelatin capsule. Other applications include as pharmaceutical product which is used for manufacturing aqueous solutions using solubilizing agents such as cremophor. It is also used in the fortification of fatty foods such as margarine, spreads, oils, milk and dairy products. It is used in cosmetics for the preparation of creams and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Vitamin A palmitate
Punto de fusión 28°C to 29°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 1917366
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ether,and vegetable oils. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.87
Forma física Sólido de fusión baja