Learn More
VistaLab™ Technologies Puntas de pipeta: Estéril, no filtrado
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μL
1250 μL
250 μL
Envase:
VistaRak: 5 racks
VistaTip: Envueltas individualmente
Declaraciones de limpieza:
Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Sin pirógenos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 960
Descripción
- Puntas estériles envasadas en VistaRaks o envasadas individualmente
- VistaRak: 5 gradillas, 192 puntas/gradilla
- Utilice las puntas de pipeta VistaLab para maximizar el rendimiento y los beneficios excepcionales de las pipetas Ovation
- Todas las pipetas VistaLab están calibradas con puntas VistaLab para proporcionar un ajuste perfecto y ofrecer un rendimiento fiable en todo momento
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 250 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Azul |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 3,4 in |
| Grosor | 8,5 in |
| Declaraciones de limpieza | Sin pirógenos |
| Método de esterilización | Haz de electrones |
| Mostrar más |