Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de ensayos colorimétricos y titrimétricos Eco Visocolor™
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
- Kits de ensayos colorimétricos y titrimétricos
- Evita las sustancias peligrosas siempre que es posible
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para determinar el amoníaco en agua |
| Incluye | 30 ml de NH4-1, 2,5 g de NH4-2, 6 ml de NH4-3, cuchara de medición de 70 mm, 2 vasos de medición con tapón atornillado, comparador de portaobjetos, tabla de colores, jeringa de plástico de 1 ml, instrucciones de uso |
| Cantidad | 40g |
| temp | 0 · 0,5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 7 · 10 · 15mg/L NH4 + |
| Suficiente para | 50 pruebas |
| Método de prueba | Método colorimétrico |
| Tipo | Amoníaco 15 Visocolor Eco |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?