Learn More
Macherey-Nagel™ Paquete de recarga del kit de ensayo de valoración HE Visocolor™
Sustituye los productos químicos agotados de los kits de ensayo. Los paquetes de recarga del kit de ensayo de valoración HE Macherey-Nagel™ Visocolor™ son reactivos utilizados con los análisis HE para determinar incluso los valores límite más bajos. Los kits utilizan tubos de medición más largos y volúmenes de muestra más grandes para obtener la máxima sensibilidad y precisión.
Marca: Macherey-Nagel™ 915204
Descripción
Los kits de ensayo HE Visocolor™ ofrecen un análisis muy preciso mediante la dosificación exacta de los reactivos, además de compensar la turbidez y el color. La sensibilidad del HE Visocolor™ es 10 a 100 veces superior que la de otras pruebas de Visocolor. Cada kit de ensayo tiene un precio económico y ofrece un manejo cómodo.
- Análisis volumétrico de alta sensibilidad mediante evaluación visual
- Jeringa estrecha con marcas de gradación para lecturas sencillas y precisas en el cilindro
- Las gradaciones muestran un nivel de analito equivalente basado en el titulador requerido para el cambio de color
- El cambio de color se acentúa por los reactivos de goteo separados
- Hay disponibles paquetes de recarga y jeringas de titulación de repuesto
- Frascos de reactivo individuales con claras instrucciones de dosificación
- Se suministra en una caja resistente con partes de plástico e instrucciones sencillas
Especificaciones
Cloruro | |
Cloruro CL 500 | |
Determinación de cloro | |
Marca de gradación de 5 mg/l | |
300 | |
De 5 a 500 mg/l de Cl- | |
Paquete de recarga de reactivos |
Azul a amarillo a violeta | |
Kit de ensayo Visocolor™ HE | |
Kit de ensayo HE Visocolor™ para Cloruro CL 500 (915 004) | |
Indicadores, reactivos y soluciones de valoración | |
1 unidad | |
Titulación mercurimétrica |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,5-diphenylccarbazone, ethanol, nitricacid, mercury (II) nitrate