Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de ensayo Visocolor™ ECO
Permite la determinación de valores límite incluso bajos con precisión. Los kits de ensayo Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO son un grupo de kits de ensayos colorimétricos y titrimétricos que utilizan reactivos únicos dosificados con precisión. Los resultados se evalúan visualmente con tarjetas de comparación de colores de alta calidad.
Marca: Macherey-Nagel™ 931016
56.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los kits de ensayos colorimétricos y titrimétricos Visocolor™ ECO logran una alta sensibilidad y exactitud gracias al uso de reactivos únicos que se pueden dosificar con precisión y a la capacidad de compensar la turbidez y el color de las muestras de agua. Los resultados se evalúan visualmente con tarjetas de comparación de colores ajustadas a los colores originales de las soluciones estándar o fotométricamente con los fotómetros PF-3 y PF-12Plus para la evaluación cuantitativa.
Fáciles
- Análisis químico sin accesorios adicionales
- No es necesario formarse ampliamente
- Reactivos codificados por colores con claras instrucciones de dosificación
- Manual de instrucciones fácil de entender
Seguras
- Instrucciones de la prueba en forma de pictograma
- Base de reacción conforme a las normas internacionales
- Compensación de turbidez y color
Exclusivo, único
- Kits de ensayos de gran calidad
- Hay disponibles paquetes de recarga con precios para empresas
- Eliminación de reactivos usados respetuosa con el medio ambiente
- Se suministran en cajas de cartón con partes de plástico
Especificaciones
DPD | |
PF-12 Plus, PF-3 | |
150 determinaciones | |
0.1 to 2.0mg/L Cl2 | |
ECO Aluminum Colorimetric Test Kit |
Determinación de cloro libre | |
Reactivos, comparador de color, cuchara/vaso de medición, jeringa, instrucciones en una caja de cartón con partes de plástico | |
1 Each | |
Colorimétrico |
Seguridad y manipulación
- VISOCOLOR ECO free chlorine 2
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid