Learn More
Thermo Scientific™ Software para el espectrofotómetro UV-Visible VISIONlife™
Thermo Scientific™ VISIONlife es un módulo opcional para realizar complejos ensayos de cinética con ecuaciones definibles por el usuario y ensayos de desnaturalización/renaturalización de ácidos nucleicos y proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 10040201
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Thermo Scientific VISIONlife es un módulo opcional para realizar complejos ensayos de cinética con ecuaciones definibles por el usuario y ensayos de desnaturalización/renaturalización de ácidos nucleicos y proteínas.
Software potente y versátil que ofrece un control avanzado del instrumento y funciones de manipulación de datos. Optimizado para espectrofotómetros Thermo Scientific UV-Visible, aporta un entorno gráfico intuitivo al análisis espectrofotométrico. Configuración de métodos, extracción de datos, cálculos, presentación de informes, cumplimiento normativo, todos los aspectos del análisis son ahora más sencillos con este software.
- Para su uso con los espectrofotómetros de UV visible Evolution™ 100, 160, 300 y 600
- Se utiliza con el software VISIONpro™ o VISIONsecurity™
- La completa aplicación Rate proporciona modos de velocidad en serie, en paralelo y sincronizada
- El software Kinetic Analysis integrado permite el modelado de datos de velocidad y concentración del comportamiento enzimático, desde los modelos básicos Michaelis-Menten a los modelos de unión, incluida la representación de Hill, o ecuaciones introducidas por el usuario
- La aplicación de fusión de ADN permite el control avanzado de los ciclos de calefacción/refrigeración, lo que supone un ahorro de tiempo valioso y permite realizar experimentos hasta seis veces más rápido que con las rampas de temperatura fija tradicionales—
- Amplia variedad de métodos de cálculo de Tm incluidos
Incluye:
Manual del usuario de
Requiere:
Requisitos del sistema: Microsoft Windows™ 2000, XP, Vista; más VISIONpro (n.º de ref. 10040101, 10040121) o VISIONsecurity (10040301, 10040341)
Especificaciones
Directrices de la FDA, estándares de ingeniería de software IEEE | |
Ciencias de la vida | |
Métodos de proteínas y de ácidos nucleicos preprogramados, tasa, fusión de ADN, cinética enzimática |
Software de PC | |
Evolution 300 | |
Al menos Windows XP, plus VISIONpro (n.º de referencia 10040101, 10040121) o VISIONsecurity (10040301, 10040341) |