missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Filtros no tejidos de viscosa/poliéster, discos, grado 2602

Se utiliza generalmente para la filtración de líquidos en entornos como la industria de procesamiento de alimentos.

Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01324-032

Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15932840

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • No tejido
  • Adecuado para su uso en la industria de procesamiento de alimentos.
  • Ejemplo de aplicación: Industria petroquímica: Detección de contaminantes en productos lácteos, alimentos para bebés.
  • No estéril y envasado a granel.
Especificaciones

Especificaciones

150 g/m2
Rayón (viscosa) - poliéster
1000/paq.
Filtro no tejido
Disco
2602
0,8 mm
32 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales