Learn More
Vinyltrimethoxysilane, 98%, AcroSeal™, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 433060010
Detalles adicionales : CAS : 2768-02-7 Peso : 1.01800kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 1L
Envase AcroSeal™ Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10423350
  • 191.80€ / 1 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
2768-02-7
148.24
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
76004
CO[Si](C=C)(OC)OC
C5H12O3Si
MFCD00008605
vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
ethenyl(trimethoxy)silane
Especificaciones
Vinyltrimethoxysilane
23°C
AcroSeal™ Glass Bottle
0.968
123.0°C
1L
98%
H2C=CHSi(OCH3)3
vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
ethenyl(trimethoxy)silane
76004
Liquid
0.9680g/mL
Authentic
1.3915 to 1.3935
0.6 mm2/s (25°C)
Colorless
2768-02-7
C5H12O3Si
MFCD00008605
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
CO[Si](C=C)(OC)OC
148.24
148.24
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Vinyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
SDS Documentos