Learn More
Ácido vinilfosfónico, 90 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077225
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1746-03-8
C2H3O3P
106.02
MFCD00043866
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
168725
ácido etenilfosfonico
[O-]P([O-])(=O)C=C
1746-03-8
C2H3O3P
106.02
MFCD00043866
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
168725
ácido etenilfosfonico
[O-]P([O-])(=O)C=C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Vinylphosphonic acid
Punto de fusión 36.0°C
Densidad 1.3700g/mL
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (Acid)
Fórmula lineal H2C=CHP(O)(OH)2
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.37
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.03
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinylphosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.