Learn More
Decanoato de vinilo, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030483
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
4704-31-8
C12H22O2
198.306
MFCD00027349
CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
vinyl decanoate, decanoic acid, vinyl ester, vinyl n-decanoate, unii-ff00i399li, decanoic acid, ethenyl ester, n-capric acid vinyl ester, decanoic acid vinyl, acmc-1aqz4, decanoic acid vinyl ester, capric acid vinyl ester = vinyl decenoate
62140
decanoato de etenilo
CCCCCCCCCC(=O)OC=C
4704-31-8
C12H22O2
198.306
MFCD00027349
CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
vinyl decanoate, decanoic acid, vinyl ester, vinyl n-decanoate, unii-ff00i399li, decanoic acid, ethenyl ester, n-capric acid vinyl ester, decanoic acid vinyl, acmc-1aqz4, decanoic acid vinyl ester, capric acid vinyl ester = vinyl decenoate
62140
decanoato de etenilo
CCCCCCCCCC(=O)OC=C
It is employed as a intermediates for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol. No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Vinyl decanoate
Nombre de nota stabilized
Densidad 0.886
Punto de ebullición 119°C to 120°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2CH=CH2
Índice de refracción 1.435
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.3
Porcentaje de pureza 95%