Learn More
Acetato de vinilo, +99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Vinyl acetate |
Punto de fusión | -93°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.9300g/mL |
Punto de ebullición | 72°C to 73°C |
Temperatura de inflamación | -8°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3COOCH=CH2 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Vinyl acetate, stabilized
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Vinyl acetate, Hydroquinone