Learn More
Acetato de vinilo, +99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11669758
124.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-05-4, 123-31-9
C4H6O2
86.09
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
7904
CHEBI:46916
Acetato de etileno
CC(=O)OC=C
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-05-4, 123-31-9
C4H6O2
86.09
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
7904
CHEBI:46916
Acetato de etileno
CC(=O)OC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Vinyl acetate
Punto de fusión -93°C
Color Incolora
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 72°C to 73°C
Temperatura de inflamación -8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3COOCH=CH2
Índice de refracción 1.3940 to 1.396
Cantidad 10 L
Beilstein 02,I,63
Fieser 01,1271; 12,565
Índice Merck 15,10189
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 23g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol and ether,soluble in acetone,benzene and chloroform
Estabilizante 3 to 15ppm (hydroquinone)
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati