Learn More
Vinculin (Marker of Age-related Macular Degeneration) Mouse, Clone: VCL/2572, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Vinculin (Marker of Age-related Macular Degeneration) |
---|---|
Clon | VCL/2572 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931058
|
EnquireBio
7414-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921058
|
EnquireBio
7414-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Vinculin (Marker of Age-related Macular Degeneration) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human Vinculin (VCL) protein (apprx. aa 174-322) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
117kDa |
VCL/2572 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
7414 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic | |
Human Bladder and Testis. |