Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vila
Zapatos con cordones y cubierta con cremallera que proporcionan protección adicional contra todo tipo de suciedad, gérmenes y bacterias. Incluye SmartecAir™ para mantener los pies secos y frescos.
Marca: Emma Safety Footwear MM54654446
Detalles adicionales : Peso : 1.68500kg
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura de microfibra
- Frontal con cordones y cubierta con cremallera
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Blanco | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
46 |
Cordones | |
Vila | |
Microfibra | |
Acero |