Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Dx Block Upgrades
Front access makes it easy to change thermal cycling block formats without having to move attached peripherals such as robots or computers.
Marca:  Applied Biosystems™ 4453549
Detalles adicionales : Peso : 0.95910kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15873304
  • 12270.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
384-well Plate
ViiA™ 7 Dx System
Includes 384-well Dx Block, heated cover, plate adaptor and calibration kit.
Real time PCR (qPCR)
Block Upgrade
1 Upgrade, 1 x 384-well Plate
Videos