Learn More
BINDER™ Ventana de visión e iluminación interior
La ventana de visualización y la iluminación interior están diseñadas para su uso con las distintas cámaras de secado y calentamiento BINDER™.La ventana de visualización aislada y la iluminación interior permiten la observación sin interferir con las condiciones internas.
Marca:  BINDER™ 8012-1700
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16474389
  • 907.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ventana de visualización con triple vidrio aislante en las puertas
  • Iluminación interior de 15 o 30 W, según el modelo
Especificaciones
Especificaciones
Cámaras de secado y calentamiento BINDER™ FD 56 con convección forzada, 230 V.
Cristal aislante triple
240 mm
Ventana de visualización con iluminación interior
240 mm
15 W