Learn More
BINDER™ Ventana de visión e iluminación interior
La ventana de visualización y la iluminación interior están diseñadas para su uso con las distintas cámaras de secado y calentamiento BINDER™.La ventana de visualización aislada y la iluminación interior permiten la observación sin interferir con las condiciones internas.
Marca:  BINDER™ 8012-1830
Detalles adicionales : Peso : 58.67600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16444459
  • 2035.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ventana de visualización con triple vidrio aislante en las puertas
  • Iluminación interior de 15 o 30 W, según el modelo
Especificaciones
Especificaciones
Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 400 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 300 × 480 mm e interior de 30 W
Ventana de visualización con iluminación interior
300 mm
30 W
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural, 400 V
Cristal aislante triple
480 mm