Learn More
BINDER™ Ventana de visión e iluminación interior
La ventana de visualización y la iluminación interior están diseñadas para su uso con las distintas cámaras de secado y calentamiento BINDER™.La ventana de visualización aislada y la iluminación interior permiten la observación sin interferir con las condiciones internas.
Marca: BINDER™ 8012-1064
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Ventana de visualización con triple vidrio aislante en las puertas
- Iluminación interior de 15 o 30 W, según el modelo
Especificaciones
Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 230 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 370 × 370 mm e interior de 15 W | |
Ventana de visualización con iluminación interior | |
370 mm | |
15 W |
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 260 con convección natural, 230 V | |
Cristal aislante triple | |
370 mm |