Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul Victoria B, puro
Catalog Number p-2374489
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2580-56-5
C33H32ClN3
506.09
MFCD00011878
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Basic Blue 26, C.I. 44045
17407
CHEBI:87651
[4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]naftaleno-1-ilideno]-fenilazanio; cloruro
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
2580-56-5
C33H32ClN3
506.09
MFCD00011878
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Basic Blue 26, C.I. 44045
17407
CHEBI:87651
[4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]naftaleno-1-ilideno]-fenilazanio; cloruro
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Victoria blue B
Punto de fusión 206.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 599 to 605nm (in ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.09
Pérdida por secado 5% max. (60°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino brillante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Victoria Blue B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.