Learn More
Block Technology Bloqueo de descontaminación VHP
Bloqueo aéreo de materiales que proporciona una rápida descontaminación H2O2.Los bloqueos de descontaminación se utilizan con más frecuencia como conducto para transferir material entre salas con diferentes clases de limpieza (normalmente B y C).Los materiales cargados se descontaminan con vapor de peróxido de hidrógeno.
Marca:  Block Technology VHPDL
Detalles adicionales : Peso : 430.00000kg
Código de producto. 17381689
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Generador de VHP integrado
  • La cabina de paso de descontaminación puede instalarse en la pared que separa las salas individuales
  • El bloqueo cumple las clases de estanqueidad según ISO 10648-2
  • Limpieza de clase B según la norma GMP de la UE
  • Sistema de control electrónico para el ajuste automático de los modos de funcionamiento básicos gestionados por Siemens PLC
  • Controles de pantalla táctil a color
  • Los estantes perforados móviles permiten la esterilización del producto desde todos los lados
  • El proceso funciona a temperaturas normales (de 25 a 30 °C aproximadamente) y a presiones normales
  • Material del revestimiento: acero inoxidable AISI 304
  • Material de la cámara de paso: AISI 316L con un grosor de 3,00 mm, acabado de superficie pulida, Ra < 0,6 μm
  • Esquinas redondeadas R = 55 mm
  • Filtración HEPA H14 de entrada y salida
  • Posible validación del ciclo de descontaminación
  • Posible registro de datos en una unidad de grabación, impresora o PC
  • Costes de funcionamiento bajos
  • Descontaminación a baja temperatura
  • Intervalo rápido de un ciclo de descontaminación
  • Larga vida útil, mínimas exigencias de mantenimiento
  • Fácil manejo y operación
Preparación operativa: para el funcionamiento del equipo, se debe garantizar lo siguiente:
  • Aire presurizado de calidad farmacéutica (seco, sin aceite, 4 bar)
  • Fuente de alimentación eléctrica: 230 V, 3 kW
  • Conexión a la línea de escape para la ventilación de vapores de peróxido de hidrógeno
Estándares
  • Puerta de cierre de cámara: está fabricada con PMMA con un grosor de 25 mm. La puerta se sella con una junta neumática de silicona.El cierre de la puerta se controla mediante un sensor; otro sensor monitoriza el mecanismo que impide la apertura de la puerta.
  • Distribución de VHP: tubo de distribución para una gasificación óptima en el interior de la cámara
  • Estantes perforados: 4 unidades de estantes perforados estándar para material cargado
Opciones
  • Sensor de concentración de H2O2 – alta – sensor de proceso dentro de la cámara
  • Sensor de concentración de H2O2 – baja – sensor de seguridad dentro de la cámara
  • Sensor de concentración de H2O2 – baja – sensor de seguridad fuera de la cámara
Características de seguridad
  • Fusible de presión
Especificaciones
Especificaciones
Bloqueo de descontaminación
800 mm
1200 mm
Acero inoxidable (316 l)
2400 mm