Learn More
VGLUT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 55491-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16816955
  • 109.00€ / 20 microlitros
Envío estimado: 28-10-2021
Descripción
Descripción
A Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter; may be involved in neuronal Na+ transport.
Especificaciones
Especificaciones
VGLUT1
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9P2U7
BNPI, SLC17A7, VGLUT1
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
57030
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
SLC17A7
Liquid
SLC17A7
Peptide
Antigen Affinity Chromatography