Learn More
EVOS™ Vessel Holders and Stage Plates
EVOS™ vessel holders and stage plates fit a wide range of vessels, flasks, plates, dishes, and slides.
94.00€ - 476.00€
Productos 19
Código de producto Marca Descripción Compatibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Compatibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15431074 Ver documentos EVOS™
AMEPVH019
Vessel Holder for Oil Objectives, one 25 x 75mm microscope slide EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Imaging System 94.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15441074 Ver documentos EVOS™
AMEPVH020
Vessel Holder for Automated Stage, one Terasaki plate EVOS™ FL Auto Imaging System 162.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15451074 Ver documentos EVOS™
AMEPVH039
Onstage Vessel Holder, one Lab-Tek II coverglass chamber slide EVOS™ FL Auto Imaging System 278.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15461074 Ver documentos EVOS™
AMEPVH040
Onstage Vessel Holder, one Nunc™ multi-well dish EVOS™ Onstage Incubator 278.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15471074 Ver documentos EVOS™
AMEPVH042
Stage Plate for Automated Stage, one Nunc™ T-175 flask EVOS™ FL Auto Imaging System 278.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15481074 Ver documentos EVOS™
AMEPVH044
Vessel Holder for Automated Stage & Oil Objectives, with retention, one 25 x 75mm microscope slide EVOS™ FL Auto Imaging System 279.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15491074 Ver documentos EVOS™
AMEPVH048
Stage Plate for Automated Stage Vessel Holders EVOS™ FL Auto Imaging System 311.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-12-2019
Añadir a la cesta
15401084 Ver documentos EVOS™
AMEPVH054
Vessel Holder for Automated Stage, one Falcon T-75 flask or standard micro-well plate EVOS™ FL Auto Imaging System 153.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15411084 Ver documentos EVOS™
AMEPVH055
Onstage Vessel Holder, one Lab-Tek coverglass chamber slide EVOS™ FL Auto Imaging System 278.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15421084 Ver documentos EVOS™
AMEPVH056
Onstage Vessel Holder, one 75 x 50 mm microscope slide EVOS™ FL Auto Imaging System 279.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15431084 Ver documentos EVOS™
AMEPVH057
Onstage Vessel Holder, two 25 x 75mm microscope slides EVOS™ FL Auto Imaging System 278.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15441084 Ver documentos EVOS™
AMEPVH058
Onstage Vessel Holder, one 25 x 75mm microscope slide EVOS™ FL Auto Imaging System 279.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15451084 Ver documentos EVOS™
AMEPVH060
Vessel Holder for Automated Stage, with retention, one Nunc multi-well dish EVOS™ FL Auto Imaging System 278.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-12-2019
Añadir a la cesta
15461084 Ver documentos EVOS™
AMEPVH061
Vessel Holder for Automated Stage, one Nunc multi-well dish EVOS™ FL Auto Imaging System 153.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15471084 Ver documentos EVOS™
AMEPVH067
Vessel Holder for Automated Stage, with retention, four 25 x 75mm microscope slides EVOS™ FL Auto Imaging System 303.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15491084 Ver documentos EVOS™
AMEPVH069
Onstage Vessel Holder, two Lab-Tek or Lab-Tek-II coverglass chamber slides EVOS™ FL Auto Imaging System 279.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
15401094 Ver documentos EVOS™
AMEPVH070
Onstage Vessel Holder, Gasket-sealed, one 35mm dish EVOS™ Onstage Incubator 476.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
11917335 Ver documentos EVOS™
AMEPVH018
Vessel Holder, one Nunc T-25 flask EVOS™ FL Auto Imaging System 280.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
12331113 Ver documentos EVOS™
AMEP4691
Stage Plate, 160 x 110mm opening EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Imaging System 362.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Product Features:
  • EVOS™ vessel holders allow a perfect fit of your microscope slide, cell culture flask or dish, or micro-well plate to the stage of the EVOS imaging systems for increased precision in sample alignment.
  • EVOS stage plates hold vessel holders, thereby expanding the number of vessel holders available for the EVOS systems.
  • With a snug and secure fit, yet readily switched, these accessories make imaging samples in a range of vessel holders convenient and easy.