Learn More
EVOS™ EVOS™ Stage Plate for Automated Stage Vessel Holders
Los soportes de recipientes EVOS™ y placas de platina se adaptan a una gran variedad de recipientes, matraces, placas y portaobjetos.
Marca: EVOS™ AMEPVH048
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Características del producto:- Los soportes de recipientes EVOS™ permiten un ajuste perfecto de su portaobjetos de microscopio, matraz o plato de cultivo celular o placa de micropocillos en la platina de los sistemas de obtención de imágenes EVOS para una mayor precisión en la alineación de las muestras.
- Las placas de platina EVOS contienen soportes de recipientes, lo que amplía el número de soportes de recipientes disponibles para los sistemas EVOS.
- Con un ajuste cómodo y seguro, pero fácilmente conmutados, estos accesorios hacen que la adquisición de imágenes de muestras sea cómoda y fácil en una amplia gama de soportes de recipientes.
Especificaciones
Placa de platina del sistema de adquisición de imágenes | |
Placa de platina para soportes recipientes para platinas automatizadas | |
Placa de platina EVOS XL/FL para EVOS Auto/OSI VH | |
Temperatura ambiente |
EVOS™ | |
Sistema de imagen automático EVOS™ FL | |
220 mm x 220 mm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.