Learn More
Honeywell™ Vertigo Black PU C&G 1 Gloves
Catalog Number p-7161091
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Honeywell™ Vertigo Black PU C&G 1 Gloves for handling of fine products in a dry, slightly greasy or soiled environment.
  • Guantes tejidos con 100% poliamida de color negro
  • Revestimiento de poliuretano negro en la palma y las puntas de los dedos
  • La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
  • El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
  • El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
  • El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpirabilidad del guante
  • La poliamida y su revestimiento de poliuretano proporcionan una buena resistencia a las roturas y las abrasiones
  • La fibra de poliamida no produce residuos y es adecuada para trabajos de precisión
  • Los guantes están certificados como libres de silicona para garantizar que su uso es seguro en trabajos de pintura
  • Su color oscuro lo hace más resistente a la suciedad, garantizando así una vida útil más larga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad Norma básica EN 420-2003, EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos
Descripción 13 de calibre
Coating Material Poliamida/poliuretano
Color Negro
Tamaño 6
Longitud (métrico) 25 cm