Learn More
Honeywell™ Vertigo Black PU C&G 1 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- Guantes tejidos con 100% poliamida de color negro
- Revestimiento de poliuretano negro en la palma y las puntas de los dedos
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpirabilidad del guante
- La poliamida y su revestimiento de poliuretano proporcionan una buena resistencia a las roturas y las abrasiones
- La fibra de poliamida no produce residuos y es adecuada para trabajos de precisión
- Los guantes están certificados como libres de silicona para garantizar que su uso es seguro en trabajos de pintura
- Su color oscuro lo hace más resistente a la suciedad, garantizando así una vida útil más larga
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma básica EN 420-2003, EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos |
Descripción | 13 de calibre |
Coating Material | Poliamida/poliuretano |
Color | Negro |
Tamaño | 8 |
Longitud (métrico) | 25 cm |