Learn More
Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 9L/min for Stainless Steel Tanks
Low noise, compact design. Supplied with pipe connections and special lid for fitting to tank, pipe bore 12.7 mm. Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 9L/min for Stainless Steel Tanks is required only where application demands a higher pressure than that delivered by the internal pump to maintain flow.
545.90€
Especificaciones
Caudal 9 l/min
Tipo Bomba de alta presión
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15271236
Ver documentos Detalles de la promoción
Grant Instruments™
VTP1-FLST12
Se adapta al depósito ST12.
545.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15281236
Ver documentos Detalles de la promoción
Grant Instruments™
VTP1-FLST26
Se adapta al depósito ST18/26.
545.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15261236
Ver documentos Detalles de la promoción
Grant Instruments™
VTP1-FLST5
Se adapta al depósito ST5.
545.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with Heated Circulator
  • Low noise
  • Compact design
  • Supplied with pipe connections and lid to fit tank
  • Pipe bore: 12.7mm
  • Maximum pressure: 1000 mbar
  • Maximum flow: 9L/min
Especificaciones
Especificaciones
9 l/min
Bomba de alta presión