Learn More
Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 9L/min for Stainless Steel Tanks
Low noise, compact design. Supplied with pipe connections and special lid for fitting to tank, pipe bore 12.7 mm. Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 9L/min for Stainless Steel Tanks is required only where application demands a higher pressure than that delivered by the internal pump to maintain flow.
Brand: Grant Instruments™ VTP1-FLST26
Additional Details : Peso : 1.00000kg
Description
- Para su uso con baños de circulación de calentamiento
- Silencioso
- Diseño compacto
- Se suministra con conexiones de tubería y tapa para el depósito
- Diámetro del tubo: 12,7mm
- Presión máxima: 1000 mbar
- Flujo máximo: 9 l/min
Specifications
9 l/min | |
Se adapta al depósito ST18/26. | |
Bomba de alta presión |