Learn More
Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 9L/min for Stainless Steel Tanks
Low noise, compact design. Supplied with pipe connections and special lid for fitting to tank, pipe bore 12.7 mm. Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 9L/min for Stainless Steel Tanks is required only where application demands a higher pressure than that delivered by the internal pump to maintain flow.
Marca:  Grant Instruments™ VTP1-FLST12
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15271236
  • 545.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con baños de circulación de calentamiento
  • Silencioso
  • Diseño compacto
  • Se suministra con conexiones de tubería y tapa para el depósito
  • Diámetro del tubo: 12,7mm
  • Presión máxima: 1000 mbar
  • Flujo máximo: 9 l/min
Especificaciones
Especificaciones
9 l/min
Se adapta al depósito ST12.
Bomba de alta presión