Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de GSR Versilon™
Fabricados con caucho natural Shore A 45. Los tubos de GSR Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ son ligeros, flexibles y resistentes al desgaste con buena impermeabilidad y proporcionan una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 710064
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11751545
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Estructura de caucho natural con Shore A 45
  • Esterilizable en autoclave
  • Buena resistencia química a ácidos y bases
  • Muy buena elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a la abrasión
Aplicaciones:
  • Manipulación de líquidos en la industria de alimentos y bebidas
  • Aplicación de vacío parcial
  • Aplicación de vacío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
9 mm
2,5 mm
Red
4 mm
25 m
-40 °C
70°C