Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo de vacío
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y químicas. Los tubos de caucho natural Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 710084
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11362084
  • 150.00€ / 25 metros
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estructura de caucho natural con Shore A 45
  • Esterilizable en autoclave
  • Buena resistencia química a ácidos y bases
  • Muy buena elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a la abrasión
Aplicaciones:
  • Manipulación de líquidos en la industria de alimentos y bebidas
  • Aplicación de vacío parcial
  • Aplicación de vacío
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
Autoclavable
6 mm
12 mm
25 m
3 mm
-40°F
Chemical, Abrasion
45 (Shore A)
158°F
Conformidad con la FDA, WCR (alimentos)
0.24 in.
Caucho natural
82 ft.
0.12 in.
Uso general en laboratorios
-40 °C
Rojo
Los tubos
De - 25 a 70 °C