Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Los tubos de silicona Versilic Saint Gobain Performance Plastics™ son inertes desde el punto de vista biológico y no inhiben el cultivo celular. Mantiene su flexibilidad hasta alcanzar los - 50 °C y el rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta alcanzar los + 200 °C.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 760500
Detalles adicionales : Peso : 1.12000kg
Descripción
- Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
- Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
- Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
- Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
- Silicona curada al peróxido
- Neutralidad biológica
- FDA/BfR
- Farmacopeas estadounidense y europea
- Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
Especificaciones
EE. UU. (FDA; 21CFR apartado 177–2600), CEE/EEG/CEE (directivas 85/572, 97/48, 2002/72 | |
Silicona | |
25 m | |
Para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas | |
Translúcido/transparente | |
De – 50 a 200 °C |
6 mm | |
9 mm | |
9 mm | |
-50 °C | |
Los tubos |