Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic son inertes desde el punto de vista biológico y no inhiben el cultivo celular. Mantiene su flexibilidad hasta alcanzar los - 50 °C y el rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta alcanzar los + 200 °C.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 760360
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11781706
  • 159.00€ / 25 metros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
  • Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
  • Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
  • Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
  • Silicona curada al peróxido
  • Neutralidad biológica
  • FDA/BfR
  • Farmacopeas estadounidense y europea
  • Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
Especificaciones
Especificaciones
Peroxide-cured Silicone Tubing
0.16 in.
Silicona
82 ft.
0.12 in.
Para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas
-50 °C
Los tubos
de 200 °C
EE. UU. (FDA; 21CFR apartado 177–2600), CEE/EEG/CEE (directivas 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
4 mm
10 mm
25 m
3 mm
-58°F
Translúcido/transparente
392°F