Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic son inertes desde el punto de vista biológico y no inhiben el cultivo celular. Mantiene su flexibilidad hasta alcanzar los - 50 °C y el rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta alcanzar los + 200 °C.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 760440-10
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Aplicaciones: farmacéutica, biotecnología, transferencia de fluido necesitando una neutralidad biológica• Características: silicona peróxido , flexible, ágil, translúcido, resistente al ozono y a la luz
• Certificaciones: conforme FDA (alimentario), USP clase VI, BFR, farmacopea europea
• Tubo de silicona Versilic™
Especificaciones
Peroxide-cured Silicone Tubing | |
0.2 in. | |
Silicona | |
32.8 ft. | |
0.1 in. | |
Para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas | |
De – 50 a 200 °C | |
Sí | |
De – 50 a 200 °C |
EE. UU. (FDA; 21CFR apartado 177–2600), CEE/EEG/CEE (directivas 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) | |
5mm | |
10 mm | |
10 m | |
2.5 mm | |
-58°F | |
Translúcido/transparente | |
392°F |