Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic son inertes desde el punto de vista biológico y no inhiben el cultivo celular. Mantiene su flexibilidad hasta alcanzar los - 50 °C y el rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta alcanzar los + 200 °C.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 760590
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11721716
  • 221.00€ / 25 metros
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Densidad 1,2, intervalo de temperatura translúcido: – 60 °C a 200 °C, carrete de 25 m, 7 mm × 13 mm (DI × DE) Versilic™
Especificaciones
Especificaciones
Peroxide-cured Silicone Tubing
Esterilizable en autoclave
7 mm
13 mm
10 m
13 mm
-58°F
Translúcido/transparente
392°F
EE. UU. (FDA; 21CFR apartado 177–2600), CEE/EEG/CEE (directivas 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
0.28 in.
Silicona
32.8 ft.
0.51 in.
Para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas
-50 °C
Los tubos
de 200 °C