Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic son inertes desde el punto de vista biológico y no inhiben el cultivo celular. Mantiene su flexibilidad hasta alcanzar los - 50 °C y el rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta alcanzar los + 200 °C.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 760670
Detalles adicionales : Peso : 2.59200kg
Descripción
Densidad 1,2, intervalo de temperatura translúcido: – 60 °C a 200 °C, carrete de 25 m, 8 mm × 14 mm (DI × DE) Versilic™Especificaciones
Peroxide-cured Silicone Tubing | |
Esterilizable en autoclave | |
8 mm | |
14 mm | |
10 m | |
14 mm | |
-58°F | |
Translúcido/transparente | |
392°F |
EE. UU. (FDA; 21CFR apartado 177–2600), CEE/EEG/CEE (directivas 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) | |
0.31 in. | |
Silicona | |
32.8 ft. | |
0.55 in. | |
Para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas | |
-50 °C | |
Los tubos | |
de 200 °C |