Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, ultra clear cap strips
Alfombrillas flexibles de tiras de tapones abovedados y planos para PCR o tiras de tapones ultratransparentes para aplicaciones de qPCR para su uso con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras Thermo Scientific.
78.00€ - 280.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Formato Tiras de 8 tapas ópticas
Tipo de producto Tira de tapones de placa de PCR
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Description Color N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Description Color N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
15275146
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AB1820
Transparente 25
78.00€
1 paquete
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15285146
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AB1820100
Transparente 100
280.00€
1 paquete
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Características destacadas
  • Se pueden aplicar varias tiras de tapones al mismo tiempo al sellar placas qPCR, reduciendo el tiempo de preparación
  • Elimine la necesidad de cortar los cierres adhesivos
  • Aptas para su uso con todas las placas de PCR de Thermo Scientific de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Resistencia a la esterilización en autoclave: Probada con éxito
Resistencia a DMSO (100 %): probada con éxito
Resistencia al etanol: probada con éxito
Resistencia a la irradiación gamma: probada con éxito
Peligrosas: no
Resistencia al isopropanol: probada con éxito
Almacenamiento a largo plazo: probado con éxito
PCR (incluido baño de agua): probada con éxito
Rasgables: probado con éxito
Perforables: no se recomienda
qPCR: tapones ultratransparentes: probados con éxito
Tapones abovedados o planos: no se recomiendan
Resellables: probado con éxito
Escala de temperatura de sellado: de −20 °C a +120 °C
Vida útil: 60 meses
Condiciones de envío: temperatura ambiente
Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Resistencia a la radiación UV: probada con éxito
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
96
Tira de tapones de placa de PCR
Sí
Placa de 96 pocillos
Polipropileno
Tiras de 8 tapas ópticas
VersiPlate
De -20 °C a +120 °C