Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-220
Catalog Number p-8005396
17.20 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Confort, destreza y protección para el procesado de alimentos
  • Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas.
  • Guante más fino con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada.
  • Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada.
  • Sin látex: no hay riesgo de sufrir reacciones alérgicas de tipo 1.
  • Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos. Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos.
Acabado exterior Con textura
Material Nitrilo
Tamaño 10
Grosor (imperial) 2,9 mil
Grosor (métrico) 0,07 mm
Modelo 9222010
Serie 92-220