Learn More
Ansell Edmont™ VersaTouch™ 92-220
Confort, destreza y protección para el procesado de alimentos
Marca:  Ansell Edmont™ 92220080
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12657061
  • 15.75€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mejora de los procesos de fabricación para una mayor duración, más resistencia al desgarro y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasas.
  • Un guante más fino con una flexibilidad mejorada de los dedos y un mejor confort final.
  • Los dedos con textura proporcionan confort y sensibilidad táctil para una manipulación precisa y sensible.
  • Sin látex: no hay riesgo de alergias tipo 1.
  • Aprobados para aplicaciones de contacto alimentario. Ideal para manipular todo tipo de alimentos grasos.
Especificaciones
Especificaciones
Nitrile
Textured
92-220
92-220
0.075mm
Textured fingertips
Catering, Food distribution, Prepared meals, Dairy processing and Fruit and vegetable processing industries
8
100/Pk.
Gloves