Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-220
Catalog Number 12647061
17.74 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Confort, destreza y protección para el procesado de alimentos
  • Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas.
  • Guante más fino con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada.
  • Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada.
  • Sin látex: no hay riesgo de sufrir reacciones alérgicas de tipo 1.
  • Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos. Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos.
Acabado exterior Con textura
Material Nitrilo
Tamaño 7
Grosor (imperial) 2,9 mil
Grosor (métrico) 0,07 mm
Modelo 922207
Serie 92-220