Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo blanco VersaTouch™ de un solo uso serie 92-205
Ofrece comodidad, destreza y protección para el procesamiento de alimentos.
Marca:  Ansell™ 92205090
Detalles adicionales : Peso : 0.37800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12687051
  • 19.70€ / paquete de 100
Envío estimado: 26-07-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes de un solo uso
  • Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas
  • Guante más delgado con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada
  • Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada
  • Sin látex: no hay riesgo de alergias de tipo 1
  • Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos
  • Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos
Aplicaciones:
  • Comidas preparadas
  • Procesamiento de frutas y verduras
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Distribución de alimentos
  • Servicio de cáterin
Especificaciones
Especificaciones
Nitrilo
92-205
2,9 mil
Con textura
922059
9
0,07 mm