Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo blanco VersaTouch™ de un solo uso serie 92-205
Catalog Number 12667051
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Ofrece comodidad, destreza y protección para el procesamiento de alimentos.
  • Guantes de un solo uso
  • Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas
  • Guante más delgado con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada
  • Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada
  • Sin látex: no hay riesgo de alergias de tipo 1
  • Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos
  • Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos
Aplicaciones:
  • Comidas preparadas
  • Procesamiento de frutas y verduras
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Distribución de alimentos
  • Servicio de cáterin
Acabado exterior Con textura
Material Nitrilo
Tamaño 7
Grosor (imperial) 2,9 mil
Grosor (métrico) 0,07 mm
Modelo 922057
Serie 92-205