Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo azul VersaTouch™ de un solo uso Serie 92-200
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada.
- Sin látex: no hay riesgo de sufrir reacciones alérgicas de tipo 1.
- Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos.
- Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos.
Especificaciones
Acabado exterior | Con textura |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 9 |
Grosor (imperial) | 2,9 mil |
Grosor (métrico) | 0,07 mm |
Modelo | 922009 |
Serie | 92-200 |