Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo azul claro proFood™ serie 92-471
Fabricados con un innovador compuesto de nitrilo que posee buenas propiedades químicas y mecánicas, comodidad y destreza.
Marca:  Ansell Edmont™ 92471090
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12607071
Cantidad Precio
1 20.20€ / paquete de 100
10 17.53€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Textured finish on fingertips
  • Improved grip
  • Contains no natural rubber
  • Suitable for contact with all fatty foods
  • Outstanding resistance to animal fats compared with PVC or natural rubber
  • Powder-free
  • No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
Applications:
  • All final stages of meat or fish processing
  • Controlled-environment rooms
  • Prepared meals
  • Dairy processing
  • Catering
Especificaciones
Especificaciones
Nitrilo
Para todas las fases finales del procesamiento de carne o pescado, salas de ambiente controlado, hostelería, procesamiento de productos lácteos
92-471
100 par
Guantes
Nitrilo
Mecánica y química
92-471
0.12mm
Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 374