Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso alto Versatouch™ serie 72-287 Dyneema™ de fibra azul claro
Descripción
- Contains Dyneema™
- High cut resistance
- Washable up to 90°C
- Suitable for contact with all foodstuffs
Applications:
- Boning
- Carving
- Fish processing
- Fish filleting
- Meals preparation
- Fruit and vegetable processing
Especificaciones
Material de la parte posterior | Fibra Dyneema™ |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388: 254X |
Material del manguito | Fibra Dyneema™ |
Tipo de producto | Guantes de peso alto |
Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
Material de revestimiento | Fibra Dyneema™ |
Revestimiento | Fibra Dyneema™ |
Cantidad | 72 pares |
Resistente a | Resistencia a cortes |