Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso alto Versatouch™ serie 72-287 Dyneema™ de fibra azul claro
Catalog Number 12619771
Proporciona resistencia a cortes, comodidad y durabilidad.
  • Contains Dyneema™
  • High cut resistance
  • Washable up to 90°C
  • Suitable for contact with all foodstuffs
Applications:
  • Boning
  • Carving
  • Fish processing
  • Fish filleting
  • Meals preparation
  • Fruit and vegetable processing
Material de la parte posterior Fibra Dyneema™
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388: 254X
Material del manguito Fibra Dyneema™
Tipo de producto Guantes de peso alto
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Material de revestimiento Fibra Dyneema™
Revestimiento Fibra Dyneema™
Cantidad 72 pares
Resistente a Resistencia a cortes