Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso alto Versatouch™ serie 72-287 Dyneema™ de fibra azul claro
Proporciona resistencia a cortes, comodidad y durabilidad.
Marca: Ansell Edmont™ 72287080
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Contains Dyneema™
- High cut resistance
- Washable up to 90°C
- Suitable for contact with all foodstuffs
Applications:
- Boning
- Carving
- Fish processing
- Fish filleting
- Meals preparation
- Fruit and vegetable processing
Especificaciones
Fibra Dyneema™ | |
Puños herméticos | |
Fibra Dyneema™ | |
72 pares | |
Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388: 254X |
Fibra Dyneema™ | |
Fibra Dyneema™ | |
Resistencia a cortes | |
Guantes de peso alto |